Få mere at vide
2-(2-aminophenyl)-1H-benzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30321666
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30321666 10 g
1 options
Artikelnummer. 30321666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61879010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
CAS 5805-39-0
Molekylær formel C13H11N3
Mængde 10 g
Synonym 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole, 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-[Benzimidazol-2-yl]benzenamine, G 620, G 620 (amine)
InChI formel InChI=1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
SMIL Nc1ccccc1c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-(1H-benzimidazol-2-yl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 209.25
Formel vægt 209.0953