Få mere at vide
2-(2-aminoethylamino)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30133658
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133658 100 g
30012487 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA608990100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-41-1
Molekylær formel C4 H12 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 104.1509
Synonym 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanol, (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, (β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 1-(2-Hydroxyethylamino)-2-aminoethane, 1-Aminooxyethylamine, 2-(2-Aminoethylamino)-1-ethanol, 2-(2-Hydroxyethylamino)ethylamine, 2-(2'-Aminoethylamino)ethanol, 2-[(Aminoethyl)amino]ethanol, A-EA, Amino Alcohol EA, Aminoethylethanolamine, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-diaminoethane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethylenediamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(2'-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(β-Aminoethyl)ethanolamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-Hydroxyethyl-1,2-ethanediamine, NSC 461
IUPAC navn 2-(2-aminoethylamino)ethanol
SMIL NCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Formel vægt 104.095