Få mere at vide
2-[(2-aminoethyl)thio]ethan-1-ol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10501893
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10501893 1 g 1g
10702967 5 g 5g
10744393 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01634DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 24304-84-5
Molekylær formel C4H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 121.198
InChI nøgle ZRZOERYTFAWUQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl thio ethanol, 2-2-aminoethyl sulfanyl ethanol, 2-2-aminoethyl thio ethan-1-ol, ethanol,2-2-aminoethyl thio, 2-2-aminoethylthio ethanol, 2-2-aminoethylthio ethan-1-ol, 5-amino-3-thiapentane-1-ol, 2-amino-2-hydroxydiethylsulfite, 2-2-aminoethylsulfanyl ethanol
PubChem CID 90457
IUPAC navn 2-(2-aminoethylsulfanyl)ethanol
SMIL C(CSCCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
CAS min % 90.0
Tæthed 1.1200g/mL
Analyseprocentområde 90%
Lineær formel NH2CH2CH2SCH2CH2OH
Mængde 1 g
Formel vægt 121.2
Procent renhed 90%