Få mere at vide
2-(2-aminoethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-(2-Aminoethyl)pyridin anvendes som aktive farmaceutiske ingredienser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis) og mest almindelige polære opløsningsmiddel. Uopløseligt i ikke-polære opløsningsmidler og olier.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares ved 4 °C. Opbevar i mørket. Uforeneligt med luft, oxidationsmidler, kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Aminoethyl)pyridine |
| Tæthed | 1.02 |
| Kogepunkt | 208°C |
| Flammepunkt | 100°C (212°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.536 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 111208 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Vis mere |