Få mere at vide
2-(2-Aminoethyl)pyridine, 95%
Artikelnummer. 10508523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10508523 1 g Glasflaske 1g
10211473 10 g Glasflaske 10g
10517373 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10508523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103690010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2706-56-1
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00006367
InChI nøgle XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
PubChem CID 75919
ChEBI CHEBI:74024
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylethanamin
SMIL NCCC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminoethyl)pyridine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0210g/mL
Kogepunkt 105°C to 106°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.5340 to 1.538
Mængde 1 g
Beilstein 22, 434
Specifik vægtfylde 1.021
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common polar solvents,insoluble in non-polar solvents and oils
Formel vægt 122.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske