Få mere at vide
2-(2-Aminoethyl)-3',6'-bis(diethylamino)spiro[isoindoline-1,9'-xanthen]-3-one (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Aminoethyl)-3',6'-bis(diethylamino)spiro[isoindoline-1,9'-xanthen]-3-one |
| CAS | 950846-89-6 |
| Molekylær formel | C30H36N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [9H]xanthen]-3(2H)-one, Rhodamine B ethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C30H36N4O2/c1-5-32(6-2)21-13-15-25-27(19-21)36-28-20-22(33(7-3)8-4)14-16-26(28)30(25)24-12-10-9-11-23(24)29(35)34(30)18-17-31/h9-16,19-20H,5-8,17-18,31H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24N(CCN)C(=O)c5ccccc45)N(CC)CC)c1 |
| IUPAC navn | 2-(2-aminoethyl)-3',6'-bis(diethylamino)spiro[isoindole-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.63 |
| Formel vægt | 484.2838 |