missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine-d4 Hydrochloride (Mazindol Metabolite), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine-d4 Hydrochloride (Mazindol Metabolite) |
| CAS | 1276611-52-9 |
| Molekylær formel | C16H12D4Cl2N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(2-Aminoethyl-d4)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN2O2.ClH/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(21)14-4-2-1-3-13(14)15(20)19(16)10-9-18;/h1-8,21H,9-10,18H2;1H/i9D2,10D2; |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N)C2(C3=CC=C(C=C3)Cl)O.Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindol-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?