Få mere at vide
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061694 1 g Glass bottle 1g
10306834 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51387-90-7
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00003175
InChI nøgle PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-2-aminoethyl-1-methylpyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethanamine, 2-pyrrolidineethanamine, 1-methyl, 2-2'-aminoethyl-1-n-methylpyrrolidine, n-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethan-1-amine, 2-1-methyl-2-pyrrolidinyl ethylamine, 1-methyl-2-pyrrolidineethanamine, 1-methylpyrrolidine-2-ethylamine
PubChem CID 98388
SMIL CN1CCCC1CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige to Brown
Tæthed 0.8800g/mL
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4684
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.88
IUPAC navn 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.