Få mere at vide
2-(2-Aminoethoxy)anisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 1836-62-0 |
| Molekylær formel | C9 H13 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethanamine, 2-(2-methoxyphenoxy)-, Ethylamine, 2-(o-methoxyphenoxy)- (7CI,8CI), 2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethan-1-amine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine, Guaiacoxyethylamine, 2-(2-Aminoethoxy)anisole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1OCCN |
| IUPAC navn | 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.2 |
| Formel vægt | 167.0946 |