missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Aminobenzoyl)pyridine, TRC

Artikelnummer. 30317178
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317178 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5938055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminobenzoyl)pyridine
CAS 42471-56-7
Molekylær formel C12 H10 N2 O
Mængde 5 g
Synonym (2-Aminophenyl)-2-pyridinylmethanone, (2-Aminophenyl)pyridin-2-ylmethanone, 2-Aminophenyl 2-pyridyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)11-7-3-4-8-14-11/h1-8H,13H2
SMIL Nc1ccccc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC navn (2-aminophenyl)-pyridin-2-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.