missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Aminobenzoyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Aminobenzoyl)pyridine |
| CAS | 42471-56-7 |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2-Aminophenyl)-2-pyridinylmethanone, (2-Aminophenyl)pyridin-2-ylmethanone, 2-Aminophenyl 2-pyridyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)11-7-3-4-8-14-11/h1-8H,13H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | (2-aminophenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?