Få mere at vide
2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre (diglycin; N-glycylglycin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050791
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050791 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050791 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1509.020100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre (diglycin; N-glycylglycin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Glycylglycine
CAS 556-50-3
Analyt- eller komponentnavne N-Glycylglycine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H8 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine, Glycine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMIL NCC(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 132.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 132,0535 g/mol