missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate, Mikromol

Artikelnummer. 30461263
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461263 4 x 25 mg
30050165 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461263 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0061.0400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
CAS 59277-91-7
Analyt- eller komponentnavne 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
InChI formel InChI=1S/C15H15N5O4/c16-15-18-12-11(13(21)19-15)17-8-20(12)9-23-6-7-24-14(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8H,6-7,9H2,(H3,16,18,19,21)
Løsningstype Neat
SMIL NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)c3ccccc3)C(=O)N1
IUPAC navn 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 329.31
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 329.1124 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.