Få mere at vide
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat, Mikromol™
Beskrivelse
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate |
| CAS | 102728-64-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H13 N5 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Aciclovir Imp. A (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. I (EP), Valaciclovir Imp. I (EP), Acyclovir USP Related Compound A, Acyclovir USP RC A, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), 598U75, USP Acyclovir Related Compound A, GW 338914X, Ph Eur Valaciclovir Impurity I, Ph Eur Aciclovir impurity A, Acetylacyclovir, 598U75, Acyclovir Related Compound A, Aciclovir Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity I, Valaciclovir Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17) |
| SMIL | CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC navn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat |
| Vis mere |