missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Amino-5-bromobenzoyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone |
| CAS | 1563-56-0 |
| Molekylær formel | C12 H9 Br N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone, Bromazepam Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | (2-amino-5-bromophenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.12 |
| Formel vægt | 275.9898 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?