Få mere at vide
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
| CAS | 167869-21-8 |
| Molekylær formel | C16H13NO3 |
| MDL nummer | MFCD00671789 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=CC(OC)=C2N)OC3=C1C=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.28 |
| Procent renhed | 98% |