Få mere at vide
[2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl]phosphonic Acid, >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl)phosphonic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl)phosphonic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Dry Pack |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO7P/c1-5(6(11)16(12,13)14)15-4-7(8,2-9)3-10/h5-6,9-11H,2-4,8H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 259.0821 |
| Procent renhed | >95% |