Få mere at vide
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoesyre (Acetylsalicylsalicylsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17921146
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921146 100 mg
17963616 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoesyre (Acetylsalicylsalicylsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsalicylsalicylic acid
CAS 530-75-6
Analyt- eller komponentnavne Acetylsalicylsalicylic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H12 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
IUPAC navn 2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 300.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 300.0634 g/mol