Få mere at vide
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid 2-Carboxyphenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85531-16-4 |
| Molekylær formel | C23 H16 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O8/c1-14(24)29-19-12-6-3-9-16(19)22(27)31-20-13-7-4-10-17(20)23(28)30-18-11-5-2-8-15(18)21(25)26/h2-13H,1H3,(H,25,26) |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.37 |
| Formel vægt | 420.0845 |