Få mere at vide
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chlor-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin, TRC
Artikelnummer. 30004678
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004678 100 mg
17971885 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA178600100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28910-89-6
Molekylær formel C17 H15 Cl N4 O
Molekylvægt (g/mol) 326.78
Synonym 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
IUPAC navn N'-(7-chlor-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-yl)acetohydrazid
SMIL CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Formel vægt 326.0934