Få mere at vide
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chlor-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17994346
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17994346 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17994346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0136.070025
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
CAS 28910-89-6
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H15 Cl N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Alprazolam Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
SMIL CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
IUPAC navn N'-(7-chlor-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-yl)acetohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 326.78
Mængde 25 mg
Formel vægt 326,0934 g/mol