Få mere at vide
2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethylacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30458309
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458309 4 x 25 mg
17960546 100 mg
17953956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458309 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0061.0700254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethylacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate
CAS 75128-73-3
Analyt- eller komponentnavne 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12H15N5O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethyl Acetate, Aciclovir Imp. G (EP), Aciclovir stage 3, 9-((2-acetoxyethoxy)methyl)-N2-acetylguanine, Acyclovir stage 3, GW 338822X, Ph Eur Aciclovir Impurity G, 808U75
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)13-5-17(10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)C)C(=O)N1
IUPAC navn 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 309.28
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 309,107 g/mol