Få mere at vide
2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethylacetat, Mikromol™
Beskrivelse
2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethylacetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate |
| CAS | 75128-73-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12H15N5O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethyl Acetate, Aciclovir Imp. G (EP), Aciclovir stage 3, 9-((2-acetoxyethoxy)methyl)-N2-acetylguanine, Acyclovir stage 3, GW 338822X, Ph Eur Aciclovir Impurity G, 808U75 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)13-5-17(10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20) |
| SMIL | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat |
| Vis mere |