Få mere at vide
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049576
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049576 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0485.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate
CAS 298197-26-9
Analyt- eller komponentnavne 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N5 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-[9-[[2-(acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]-, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C13H17N5O6/c1-7(20)15-13-16-11-10(12(22)17-13)14-5-18(11)6-24-9(3-19)4-23-8(2)21/h5,9,19H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,15,16,17,20,22)
SMIL CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)COC(=O)C)C(=O)N1
IUPAC navn [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 339.304
Mængde 25 mg
Formel vægt 339.1179 g/mol