Få mere at vide
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| CAS | 298197-26-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N5 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-[9-[[2-(acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]-, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N5O6/c1-7(20)15-13-16-11-10(12(22)17-13)14-5-18(11)6-24-9(3-19)4-23-8(2)21/h5,9,19H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,15,16,17,20,22) |
| SMIL | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)COC(=O)C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] acetate |
| Vis mere |