Få mere at vide
2,2'-((((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))-bis(oxy))bis(methylene))bis(oxirane), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-((((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))-bis(oxy))bis(methylene))bis(oxirane) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H26O4/c1-3-7-29-27(5-1)28-6-2-4-8-30(28)31(29,21-9-13-23(14-10-21)32-17-25-19-34-25)22-11-15-24(16-12-22)33-18-26-20-35-26/h1-16,25-26H,17-20H2 |
| Formel vægt | 462.1831 |