Få mere at vide
2,2,7-trimethyloctan-3,5-dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343626 1 g 1g
11353626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14639.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69725-37-7 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69725-37-7
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00511279
InChI nøgle KEBPOWLGOOTMPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 112295
IUPAC navn 2,2,7-trimethyloctan-3,5-dion
SMIL CC(C)CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,7-Trimethyloctane-3,5-dione
Kogepunkt 44°C (0.2 mmHg)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 1 g
Synonym 2,2,7-trimethyl-3,5-octanedione, 3,5-octanedione, 2,2,7-trimethyl, 2,2 7-trimethyloctane-3,5-dione, 3,5-octanedione,2,2,7-trimethyl, 2,2,7-trimethyl-3,5-octanedione #, 2,2,7-trimethyl-3,5-octadione
Formel vægt 184.28
Procent renhed ≥98%