Learn More
2,2,6-Trimethylcyclohexanone, TRC
Product Code. 30454532
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30454532 1 g
1 options
Product Code. 30454532 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7975731G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
CAS 2408-37-9
Molekylær formel C9H16O
Mængde 1 g
Synonym 1,1,3-Trimethyl-2-cyclohexanone, 2,2,6-Trimethylcyclohexan-1-one, 2,6,6-Trimethylcyclohexanone, NSC 401659
InChI formel InChI=1S/C9H16O/c1-7-5-4-6-9(2,3)8(7)10/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC1CCCC(C)(C)C1=O
IUPAC navn 2,2,6-trimethylcyclohexan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 140.22
Formel vægt 140.1201