Få mere at vide
2,2,6-Trimethylcyclohexanone, 97%
Artikelnummer. p-7025565
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11454577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21111.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2408-37-9 | C9H16O | 140.226 g/mol
2,2,6-Trimethylcyclohexanon bruges som smagsstof. Det bruges også til at fremstille terpen, dvs. beta-ionon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,6-Trimethylcyclohexanon anvendes som smagsstof. Det bruges også til at fremstille terpen, dvs. beta-ionon.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2408-37-9
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.226
MDL nummer MFCD00045550
InChI nøgle ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s
PubChem CID 17000
IUPAC navn 2,2,6-trimethylcyclohexan-1-on
SMIL CC1CCCC(C1=O)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Tæthed 0.904
Kogepunkt 178°C to 179°C
Flammepunkt 51°C (125°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1905593
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 140.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,2,6-Trimethylcyclohexanone