Få mere at vide
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on, TRC
Artikelnummer. 30451730
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451730 100 g
30449344 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796065100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5394-63-8
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.15
Synonym Diketene Acetone Adduct
IUPAC navn 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-one
SMIL CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Formel vægt 142.063