Få mere at vide
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one, 94%
Artikelnummer. 10532841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10532841 100 g Glasflaske 100g
10107983 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10532841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296911000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5394-63-8
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.15
MDL nummer MFCD00040468
InChI nøgle XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC navn 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 4 °C til 13 °C
Farve Brun
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 65 °C til 67 °C (2,7 mbar)
Flammepunkt 14 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4590 til 1,462
Mængde 100 g
Beilstein 19, IV, 1604
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone og methanol
Formel vægt 142.15
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske