Få mere at vide
2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione |
| CAS | 20547-99-3 |
| Molekylær formel | C9H14O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1CC(=O)CC(C)(C)C1=O |
| IUPAC navn | 2,2,6-trimethylcyclohexane-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vægt | 154.0994 |