Få mere at vide
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, cont. up to ca 6% acetone
Artikelnummer. 11442387
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11442387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14254.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on anvendes i syntesen af dihydropyrimininoner som picomolære natriumiodid-symporter-inhibitorer. Det bruges også til syntese af resorcinolamid Hsp90-hæmmer AT13387. Det bruges til syntese af acetylketen ved flash pyrolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on anvendes i syntesen af dihydropyrimininoner som picomolære natriumiodid-symporter-inhibitorer. Det bruges også til syntese af resorcinolamid Hsp90-hæmmer AT13387. Det bruges til syntese af acetylketen ved flash pyrolyse.
Opløselighed
Opløseligt i Chloroform, Methanol. Ikke blandbar i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5394-63-8
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD00040468
InChI nøgle XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC navn 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Smeltepunkt 7°C
Tæthed 1.094
Kogepunkt 65°C to 67°C (2 mmHg)
Flammepunkt 14°C (57°F)
Assay Procent Noter forts. op til≈ 6% acetone
Brydningsindeks 1.461
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2408
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Formel vægt 142.15
Procent renhed 94%