Få mere at vide
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on, fortsat op til ca. 6% acetone
Beskrivelse
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on anvendes i syntesen af dihydropyrimininoner som picomolære natriumiodid-symporter-inhibitorer. Det bruges også til syntese af resorcinolamid Hsp90-hæmmer AT13387. Det bruges til syntese af acetylketen ved flash pyrolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on anvendes i syntesen af dihydropyrimininoner som picomolære natriumiodid-symporter-inhibitorer. Det bruges også til syntese af resorcinolamid Hsp90-hæmmer AT13387. Det bruges til syntese af acetylketen ved flash pyrolyse.
Opløselighed
Opløseligt i Chloroform, Methanol. Ikke blandbar i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one |
| Smeltepunkt | 7°C |
| Tæthed | 1.094 |
| Kogepunkt | 65°C to 67°C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | 14°C (57°F) |
| Assay Procent Noter | forts. op til≈ 6% acetone |
| Brydningsindeks | 1.461 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2408 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, contains up to 6% acetone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one