Få mere at vide
2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Mikromol
Artikelnummer. 30461540
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461540 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461540 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3919.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxy Pomalidomide
CAS 497147-11-2
Analyt- eller komponentnavne N-Hydroxy Pomalidomide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C13H11N3O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)- (9CI, ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-4-(hydroxyamino)isoindoline-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O5/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)16-12(19)6-2-1-3-7(15-21)10(6)13(16)20/h1-3,8,15,21H,4-5H2,(H,14,17,18)
Løsningstype Neat
SMIL ONc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
IUPAC navn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-(hydroxyamino)isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 289.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 289.0699 g/mol