Få mere at vide
2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Mikromol
Beskrivelse
2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy Pomalidomide |
| CAS | 497147-11-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Hydroxy Pomalidomide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C13H11N3O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)- (9CI, ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-4-(hydroxyamino)isoindoline-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O5/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)16-12(19)6-2-1-3-7(15-21)10(6)13(16)20/h1-3,8,15,21H,4-5H2,(H,14,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | ONc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12 |
| Vis mere |