missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-fluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-fluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 835616-60-9 |
| Molekylær formel | C13H9FN2O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-fluoroisoindoline-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9FN2O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5H2,(H,15,17,18) |
| SMIL | N1(C(C=2C(F)=CC=CC2C1=O)=O)C3C(NC(CC3)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.22 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?