Få mere at vide
[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamsyre-d6 1,1-Dimethylethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid-d6 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Molekylær formel | C20 H16 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-15,21H/b20-15- |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)\C(=C/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[(Z)-1,2-diphenylethenyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vægt | 272.12 |