Få mere at vide
2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid |
| CAS | 13335-71-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetic acid, 2-(2,6-dimethylphenoxy)-, Acetic acid, (2,6-dimethylphenoxy)- (9CI), Acetic acid, (2,6-xylyloxy)- (6CI,8CI), 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid, (2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid, NSC 408599 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)13-6-9(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1OCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2,6-dimethylphenoxy)acetic acid |
| Vis mere |