Få mere at vide
2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17963066
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17963066 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17963066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1151.230025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid
CAS 13335-71-2
Analyt- eller komponentnavne (2,6-Dimethylphenoxy)acetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acetic acid, 2-(2,6-dimethylphenoxy)-, Acetic acid, (2,6-dimethylphenoxy)- (9CI), Acetic acid, (2,6-xylyloxy)- (6CI,8CI), 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid, (2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid, NSC 408599
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)13-6-9(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
SMIL Cc1cccc(C)c1OCC(=O)O
IUPAC navn 2-(2,6-dimethylphenoxy)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 180.0786 g/mol