Få mere at vide
2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052160
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052160 100 mg
30050594 25 mg
30458203 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052160 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.12
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
CAS 13625-57-5
Analyt- eller komponentnavne 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
SMIL OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-(2,6-dichloroanilino)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 282.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 281.001 g/mol