Få mere at vide
2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid |
| CAS | 13625-57-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-(2,6-dichloroanilino)benzoic acid |
| Vis mere |