Få mere at vide
2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459289
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459289 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459289 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0006.12
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
CAS 13625-57-5
Analyt- eller komponentnavne 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-(2,6-dichloroanilino)benzoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 282.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 281.001 g/mol