Få mere at vide
2-(2,6-dichlorphenyl)ethanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203292
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10203292 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10709225 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10355062 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10203292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB00311DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-76-3
Molekylær formel C8H9Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 239.524
MDL nummer MFCD00053014
InChI nøgle YNPZJFKKDYCULJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,6-dichlorophenyl ethanimidamide hydrochloride, 2-2,6-dichlorophenyl acetimidamide hydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidinehydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochloride, 2,6-dichlorobenzeneethanimidamide hcl, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochlorid, 2-2,6-dichlorophenyl ethanamidine, chloride, 2-2,6-dichlorophenyl ethaneimidamide hydrochloride, 2-2,6-bis chloranyl phenyl ethanimidamide hydrochloride, benzeneethanimidamide,2,6-dichloro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 12690064
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorphenyl)ethanimidamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=N)N)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 239.53
Procent renhed 97%