Få mere at vide
[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| CAS | 27204-57-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Vis mere |