Få mere at vide
[[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), Mikromol™
Artikelnummer. 18031480
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18031480 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031480 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0181.05
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diacetic Aceclofenac
CAS 1216495-92-9
Analyt- eller komponentnavne Diacetic Aceclofenac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H17 Cl2 N O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester, Aceclofenac Impurity H
InChI formel InChI=1S/C20H17Cl2NO8/c21-13-5-3-6-14(22)20(13)23-15-7-2-1-4-12(15)8-17(26)30-10-19(28)31-11-18(27)29-9-16(24)25/h1-7,23H,8-11H2,(H,24,25)
SMIL OC(=O)COC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetyl]oxyacetyl]oxyacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 470.26
Mængde 50 mg
Formel vægt 469.0331 g/mol