Få mere at vide
2-(2,6-Dichlorophenyl)acetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30968067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30968067 25 g 25g
30952751 5 g 5g
30964805 100 g -
30955571 10 g 10g
30958000 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30968067 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1088125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetonitrile
CAS 3215-64-3
Molekylær formel C8H5Cl2N
MDL nummer MFCD00001901
Mængde 25 g
SMIL C1=CC=C(C(=C1Cl)CC#N)Cl
Molekylvægt (g/mol) 186.04
Procent renhed 98%