missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene, TRC

Artikelnummer. 30348562
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348562 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68363010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl)-1,3-dichlorobenzene
CAS 503070-57-3
Molekylær formel C15 H21 Br Cl2 O2
Mængde 10 g
Synonym Benzene, 2-[[2-[(6-bromohexyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-dichloro-, 2-[[2-[(6-Bromohexyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-dichlorobenzene, 2-[2-(6-Bromohexoxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene, 2-[2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C15H21BrCl2O2/c16-8-3-1-2-4-9-19-10-11-20-12-13-14(17)6-5-7-15(13)18/h5-7H,1-4,8-12H2
SMIL Clc1cccc(Cl)c1COCCOCCCCCCBr
IUPAC navn 2-[2-(6-bromohexoxy)ethoxymethyl]-1,3-dichloro-benzene
Molekylvægt (g/mol) 384.14
Formel vægt 382.0102
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.