Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 98%
Artikelnummer. 10562221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10562221 25 g Glasflaske 25g
10368240 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200380250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2564-83-2
Molekylær formel C9H18NO
Molekylvægt (g/mol) 156.25
MDL nummer MFCD00009599
InChI nøgle QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym TEMPO
IUPAC navn (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
SMIL CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Farve Gul til Grøn
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 16,324; 17,332
Merck Index 15, 9283
Opløselighedsinformation Solubility in water: 151mg/l (20°C)
Formel vægt 156.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.