Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30012598
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30012598 5 g
1 options
Artikelnummer. 30012598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3042155G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
CAS 768-66-1
Molekylær formel C9H19N
Mængde 5 g
Synonym 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, NSC 102838, Norpempidine, TEMP;
InChI formel InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
SMIL CC1(C)CCCC(C)(C)N1
Molekylvægt (g/mol) 141.25
Formel vægt 141.1517