Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850271
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15850271 25 mL
1 options
Artikelnummer. 15850271 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8181320025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
CAS 768-66-1
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00005985
Mængde 25 mL
Synonym 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Molekylvægt (g/mol) 141.25