Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxylic Ac |
| CAS | 15871-57-5 |
| Molekylær formel | C10 H19 N2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N2O3/c1-8(2)5-10(11,7(13)14)6-9(3,4)12(8)15/h5-6,11H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC1(C)CC(N)(CC(C)(C)N1[O])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vægt | 215.1396 |