Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10319500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10319500 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10319500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide
Navn note 99%
CAS 935-21-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H19N·HBr
MDL nummer MFCD00801121
Mængde 5 g
Synonym tp hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine hydrobromide, tp hbr, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-, hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidinehydrobromide 1:1
InChI nøgle LJDYNBCHVRXQSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(CCCC(N1)(C)C)C.Br
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidine;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 222.17
PubChem CID 120464
Formel vægt 222.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperdine Hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.