Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-d18-1-oxyl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TEMPO-D18 |
| CAS | 205679-68-1 |
| Molekylær formel | C9 D18 N O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1-Piperidinyl-3,3,4,4,5,5-d6-oxy, 2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI), Perdeuterated TEMPO, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-d18-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-D18, TEMPO-D18 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(N([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-λ1-oxidanyl-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriomethyl)piperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.3562 |
| Formel vægt | 174.2518 g/mol |
| Vis mere |